1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 218 DKK
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₅H₂Br₂F₈O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094229
CAS-nummer: 396716-52-2