6-Fluorquinaldin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
PC3827-1G
PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA
164
DKK
APOSPC3827-1G
APOSPC3827-5G
6-Fluorquinaldin 97%
6-Fluorquinaldin
Formel:
C₁₀H₈FN Smeltepunkt: 50…54 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00041233 CAS-nummer: 1128-61-6 EINECS: 214-439-2 |