2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Fluoro-1-methylpyridin-1-ium 4-methylbenzenesulphonate
PC3826-25G PC3826-5G
APOSPC3826-25GEA 1200 DKK
APOSPC3826-25G APOSPC3826-5G
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate 95%
2-Fluoro-1-methylpyridinium-p-toluenesulphonate
Peptide coupling agent. see: Chem.Lett.,547(1984)for synthesis of alpha-ribonucleotides
Formel: C₁₃H₁₄FNO₃S
Molekylvægt: 283.32 g/mol
Smeltepunkt: 132…134 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011983
CAS-nummer: 58086-67-2