2-Fluor-6-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3825-25G PC3825-5G PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA 186 DKK
APOSPC3825-25G APOSPC3825-5G APOSPC3825-100G
2-Fluor-6-methylpyridin 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Formel: C₆H₆FN
Kogepunkt: 140…141 °C
Massefylde: 1,077 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00041226
CAS-nummer: 407-22-7