4-Fluor-m-cresol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 976 DKK
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluor-m-cresol 98%
4-Fluor-m-cresol
Formel: C₇H₇FO
Kogepunkt: 76 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 32 °C
Massefylde: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042296
CAS-nummer: 452-70-0