3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3823CG-25G PC3823CG-5G
APOSPC3823CG-25GEA 698 DKK
APOSPC3823CG-25G APOSPC3823CG-5G
3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid 97%
3-Fluor-6-methylbenzoesyrechlorid
Intermediate for tricyclic azepine, oxytocin & vasopressin receptor antagonists, USP 5,532,235 (1996).
Formel: C₈H₆ClFO
Kogepunkt: 108 °C/24mmHg
Massefylde: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236681
CAS-nummer: 21900-39-0
UN nummer: 3265
ADR: 8,II