5-Fluor-o-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 164 DKK
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluor-o-toluonitril 98%
5-Fluor-o-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Smeltepunkt: 42…45 °C
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042295
CAS-nummer: 77532-79-7
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III