3-Fluor-p-toluonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 197 DKK
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluor-p-toluonitril 98%
3-Fluor-p-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Kogepunkt: 203…205 °C
Smeltepunkt: 47…51 °C
Flammepunkt: 83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00153174
CAS-nummer: 170572-49-3
ADR: 6.1,III