3-Fluor-6-methylbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC3823BM-100G
PC3823BM-25G
PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA
458
DKK
APOSPC3823BM-100G
APOSPC3823BM-25G
APOSPC3823BM-5G
3-Fluor-6-methylbenzoesyre 98%
3-Fluor-6-methylbenzoesyre
Formel:
C₈H₇FO₂ Smeltepunkt: 128…132 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00042294 CAS-nummer: 33184-16-6 |