3-Fluor-4-methylbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 414 DKK
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluor-4-methylbenzoesyre 97%
3-Fluor-4-methylbenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₂
Smeltepunkt: 169…171 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002490
CAS-nummer: 350-28-7
EINECS: 206-498-8