3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
3-Fluoro-4-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Fluoro-4-methylbenzamidine hydrochloride
PC3822J-1G
PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA
872
DKK
APOSPC3822J-1G
APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Formel:
C₈H₁₀ClFN₂ Molekylvægt: 188.63 g/mol Smeltepunkt: 165…167 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00275569 CAS-nummer: 175277-88-0 |