5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3822F-1G PC3822F-5G PC3822F-10G
APOSPC3822F-1GEA 284 DKK
APOSPC3822F-1G APOSPC3822F-5G APOSPC3822F-10G
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Formel: C₈H₈FNO
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00205105
CAS-nummer: 175278-28-1