4-Fluor-3-methylanisol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 DKK
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluor-3-methylanisol 97%
4-Fluor-3-methylanisol
Formel: C₈H₉FO
Molekylvægt: 140.16 g/mol
Kogepunkt: 174…175 °C/762mmHg
Massefylde: 1.07 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 63 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042293
CAS-nummer: 2338-54-7