5-Fluor-o-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 208 DKK
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluor-o-toluidin 98%
5-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 98…100 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 37…40 °C
Massefylde: 1.13
Flammepunkt: 90 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007764
CAS-nummer: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III