4-Fluor-m-toluidin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 110 DKK
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluor-m-toluidin 98%
4-Fluor-m-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 85…86 °C/9mmHg
Smeltepunkt: 32…38 °C
Massefylde: 1.12 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 95 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00025294
CAS-nummer: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III