4-Fluor-o-toluidin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 230 DKK
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluor-o-toluidin 97%
4-Fluor-o-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 90…92 °C/16mmHg
Smeltepunkt: 14
Massefylde: 1.126 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007832
CAS-nummer: 452-71-1
EINECS: 207-208-2