2-Fluor-p-toluidin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 426 DKK
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluor-p-toluidin 99%
2-Fluor-p-toluidin
Formel: C₇H₈FN
Molekylvægt: 125.15 g/mol
Kogepunkt: 70…71 °C/7mmHg
Smeltepunkt: 3
Massefylde: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 79 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00040975
CAS-nummer: 452-80-2
UN nummer: 2810
ADR: 6.1 III