2'-Fluor-5'-methylacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 164 DKK
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluor-5'-methylacetophenon 97%
2'-Fluor-5'-methylacetophenon
Formel: C₉H₉FO
Kogepunkt: 75…79 °C/0,7mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236680
CAS-nummer: 446-07-1