4-Fluor-2-methoxyphenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC3817K-100G
PC3817K-25G
PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA
2040
DKK
APOSPC3817K-100G
APOSPC3817K-25G
APOSPC3817K-5G
4-Fluor-2-methoxyphenol 97%
4-Fluor-2-methoxyphenol
Formel:
C₇H₇FO₂ Kogepunkt: 195 °C Massefylde: 1,247 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: >100 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00070797 CAS-nummer: 450-93-1 |