2-Fluor-6-methoxyphenol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3817J-25G PC3817J-5G
APOSPC3817J-25GEA 2770 DKK
APOSPC3817J-25G APOSPC3817J-5G
2-Fluor-6-methoxyphenol 98%
2-Fluor-6-methoxyphenol
Formel: C₇H₇FO₂
Kogepunkt: 130…131 °C/36mmHg
Massefylde: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00075140
CAS-nummer: 73943-41-6