4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (4-Fluorophenyl)(4-methoxyphenyl)methanone
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 208 DKK
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Smeltepunkt: 90…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00055469
CAS-nummer: 345-89-1