2-Fluor-6-methoxybenzonitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 818 DKK
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluor-6-methoxybenzonitril 95%
2-Fluor-6-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 102…104 °C
Flammepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00042291
CAS-nummer: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III