3-Fluor-4-methoxybenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3817EF-100G PC3817EF-25G PC3817EF-5G
APOSPC3817EF-100GEA 447 DKK
APOSPC3817EF-100G APOSPC3817EF-25G APOSPC3817EF-5G
3-Fluor-4-methoxybenzoesyre 98%
3-Fluor-4-methoxybenzoesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Molekylvægt: 170.14 g/mol
Smeltepunkt: 209…213 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060675
CAS-nummer: 403-20-3