6-Fluor-m-anisaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3817ED-100G PC3817ED-25G PC3817ED-5G
APOSPC3817ED-100GEA 2990 DKK
APOSPC3817ED-100G APOSPC3817ED-25G APOSPC3817ED-5G
6-Fluor-m-anisaldehyd 98%
6-Fluor-m-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Kogepunkt: 80 °C/0,9mmHg
Massefylde: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070795
CAS-nummer: 105728-90-3