3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-(3-Fluoro-4-methoxyphenyl)-1-ethanone
PC3817E-100G PC3817E-25G PC3817E-5G
APOSPC3817E-100GEA 889 DKK
APOSPC3817E-100G APOSPC3817E-25G APOSPC3817E-5G
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon 98%
3'-Fluor-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₉FO₂
Molekylvægt: 168.17
Kogepunkt: 147…148 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 90…94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026219
CAS-nummer: 455-91-4
EINECS: 207-253-8