(4-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-Fluoromandelic Acid, (±)-4-Fluorophenylglycolic acid
PC3817A-25G PC3817A-1G PC3817A-5G
APOSPC3817A-25GEA 426 DKK
APOSPC3817A-25G APOSPC3817A-1G APOSPC3817A-5G
(4-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre 98%
(4-Fluorphenyl)(hydroxy)eddikkesyre
Formel: C₈H₇FO₃
Smeltepunkt: 133…140 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00044402
CAS-nummer: 395-33-5
EINECS: 206-899-8