Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3816A-1LB PC3816A-4LB
APOSPC3816A-1LBEA 5190 DKK
APOSPC3816A-1LB APOSPC3816A-4LB
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Smeltepunkt: >260 °C
Massefylde: 1.9
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9