Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3814D-1LB PC3814D-5LB
APOSPC3814D-1LBEA 7650 DKK
APOSPC3814D-1LB APOSPC3814D-5LB
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Massefylde: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9