Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3814B-1LB
PC3814B-5LB
APOSPC3814B-1LBEA
7650
DKK
APOSPC3814B-1LB
APOSPC3814B-5LB
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Formel:
(C₂ClF₃)n Molekylvægt: 800 g/mol Massefylde: 1.9 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
CAS-nummer:
9002-83-9 |