Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3814A-1LB PC3814A-5LB
APOSPC3814A-1LBEA 10640 DKK
APOSPC3814A-1LB APOSPC3814A-5LB
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Poly(chlorotrifluoroethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molekylvægt: 800 g/mol
Massefylde: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 9002-83-9