1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3813-1G PC3813-25G PC3813-5G
APOSPC3813-1GEA 349 DKK
APOSPC3813-1G APOSPC3813-25G APOSPC3813-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Formel: C₅H₃F₉O
Kogepunkt: 72,7 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00476468
CAS-nummer: 993-95-3