4-Fluor-3-iodtoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3810A-10G PC3810A-1G PC3810A-5G
APOSPC3810A-10GEA 218 DKK
APOSPC3810A-10G APOSPC3810A-1G APOSPC3810A-5G
4-Fluor-3-iodtoluen 97%
4-Fluor-3-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
Molekylvægt: 236.03 g/mol
Kogepunkt: 122…125 °C/30mmHg
Massefylde: 1.833 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 60 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00079759
CAS-nummer: 452-82-4
UN nummer: 1992
ADR: 3+6.1 III