4-Fluor-2-iodtoluen 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3810-100G PC3810-25G
APOSPC3810-100GEA 861 DKK
APOSPC3810-100G APOSPC3810-25G
4-Fluor-2-iodtoluen 98%
4-Fluor-2-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
Kogepunkt: 204…208 °C
Massefylde: 1,81 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013709
CAS-nummer: 13194-67-7
EINECS: 236-153-7