3-Chlor-5-fluorbenzoesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3809-100G PC3809-25G PC3809-5G
APOSPC3809-100GEA 3440 DKK
APOSPC3809-100G APOSPC3809-25G APOSPC3809-5G
3-Chlor-5-fluorbenzoesyre 97%
3-Chlor-5-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₄ClFO₂
Smeltepunkt: 153…154 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00973904
CAS-nummer: 25026-64-6