1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3808-1G PC3808-5G
APOSPC3808-1GEA 404 DKK
APOSPC3808-1G APOSPC3808-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₄HF₉O₃S
Kogepunkt: 77…78 °C
Massefylde: 1,67 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093340
CAS-nummer: 156241-41-7
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8,II