(3-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
PC3802-100G PC3802-25G PC3802-5G
APOSPC3802-100GEA 1170 DKK
APOSPC3802-100G APOSPC3802-25G APOSPC3802-5G
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre 98%
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)eddikesyre
Formel: C₉H₉FO₃
Smeltepunkt: 110…116 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00060353
CAS-nummer: 452-14-2
EINECS: 610-231-4