3-Fluor-4-methoxybenzylbromid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
PC3801-25G PC3801-5G PC3801-1G
APOSPC3801-25GEA 0 DKK
APOSPC3801-25G APOSPC3801-5G APOSPC3801-1G
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid 97%
3-Fluor-4-methoxybenzylbromid
Formel: C₈H₈BrFO
Smeltepunkt: 44…46 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00671768
CAS-nummer: 331-61-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II