2-Fluor-5-iodtoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3800-25G PC3800-100G PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA 164 DKK
APOSPC3800-25G APOSPC3800-100G APOSPC3800-500G
2-Fluor-5-iodtoluen 99%
2-Fluor-5-iodtoluen
Formel: C₇H₆FI
Kogepunkt: 86…87 °C/9mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013710
CAS-nummer: 452-68-6
EINECS: 207-206-1