2-Fluor-5-iodtoluen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
1-Fluoro-4-iodo-2-methylbenzene, 2-Fluoro-5-iodo-1-methylbenzene
PC3800-25G
PC3800-100G
PC3800-500G
APOSPC3800-25GEA
164
DKK
APOSPC3800-25G
APOSPC3800-100G
APOSPC3800-500G
2-Fluor-5-iodtoluen 99%
2-Fluor-5-iodtoluen
Formel:
C₇H₆FI Molekylvægt: 236.03 g/mol Kogepunkt: 86…87 °C/9mmHg Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00013710 CAS-nummer: 452-68-6 EINECS: 207-206-1 |