3-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3798-25G PC3798-5G PC3798-100G
APOSPC3798-25GEA 393 DKK
APOSPC3798-25G APOSPC3798-5G APOSPC3798-100G
3-Fluor-4-methoxybenzonitril 98%
3-Fluor-4-methoxybenzonitril
Formel: C₈H₆FNO
Smeltepunkt: 98…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00215835
CAS-nummer: 331-62-4
UN nummer: 3439
ADR: 6.1,III