2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,2-Difluoroethyltrifluoromethanesulphonate
PC3793-5G PC3793-1G PC3793-25G
APOSPC3793-5GEA 186 DKK
APOSPC3793-5G APOSPC3793-1G APOSPC3793-25G
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate 98%
2,2-Difluoroethyl trifluoromethanesulphonate
Formel: C₃H₃F₅O₃S
Molekylvægt: 214.11 g/mol
Kogepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093342
CAS-nummer: 74427-22-8
UN nummer: 2927
ADR: 6.1+8 II