Poly(vinylidene fluoride)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
PC37872-100G
PC37872-25G
PC37872-5G
APOSPC37872-100GEA
3330
DKK
APOSPC37872-100G
APOSPC37872-25G
APOSPC37872-5G
Poly(vinylidene fluoride)
Poly(vinylidene fluoride)
Formel:
(-CH₂CF₂-)n Smeltepunkt: 155…165 °C Massefylde: 1.74 g/cm³ (25 °C) Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00084470 CAS-nummer: 24937-79-9 |