1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,2-Dichloro-1-iodotrifluoroethane
PC3786-100G PC3786-25G
APOSPC3786-100GEA 1920 DKK
APOSPC3786-100G APOSPC3786-25G
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane 70%
1,1-Dichloro-2-iodo-1,2,2-trifluoroethane
Balance 1,2-dichloro-1-iodotrifluorooethane
Formel: C₂Cl₂F₃I
Molekylvægt: 278.83 g/mol
Massefylde: 2.2 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02093303
CAS-nummer: 661-66-5