2-Fluor-5-iodbenzotriflourid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3785E-25G PC3785E-5G
APOSPC3785E-25GEA 183 DKK
APOSPC3785E-25G APOSPC3785E-5G
2-Fluor-5-iodbenzotriflourid
2-Fluor-5-iodbenzotriflourid
Formel: C₇H₃F₄I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00236678
CAS-nummer: 59382-39-7