2-Fluor-6-iodbenzonitril 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3784-100G PC3784-25G PC3784-500G PC3784-10G PC3784-1KG
APOSPC3784-100GEA 942 DKK
APOSPC3784-100G APOSPC3784-25G APOSPC3784-500G APOSPC3784-10G APOSPC3784-1KG
2-Fluor-6-iodbenzonitril 98%
2-Fluor-6-iodbenzonitril
Formel: C₇H₃FIN
Molekylvægt: 247.01 g/mol
Kogepunkt: 281
Smeltepunkt: 48…53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00015478
CAS-nummer: 79544-29-9
UN nummer: 3439
ADR: 6.1 III