2-Fluor-6-iodbenzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3782-25G PC3782-5G PC3782-1G
APOSPC3782-25GEA 1500 DKK
APOSPC3782-25G APOSPC3782-5G APOSPC3782-1G
2-Fluor-6-iodbenzoesyre 98%
2-Fluor-6-iodbenzoesyre
Formel: C₇H₄FIO₂
Smeltepunkt: 118…126 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00042289
CAS-nummer: 111771-08-5