[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3773-1G PC3773-5G PC3773-25G
APOSPC3773-1GEA 371 DKK
APOSPC3773-1G APOSPC3773-5G APOSPC3773-25G
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine 96%
[6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methylamine
Formel: C₇H₇F₃N₂·HCl
Kogepunkt: 62…64 °C/0,4mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862649
CAS-nummer: 387350-39-2