tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC3772-25G PC3772-5G
APOSPC3772-25GEA 4980 DKK
APOSPC3772-25G APOSPC3772-5G
tert-Butyl pentafluoropropionate 98%
tert-Butyl pentafluoropropionate
Formel: C₇H₉F₅O₂
Molekylvægt: 220.14 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464380
CAS-nummer: 55258-28-1