1-Fluor-3-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC3770-100G PC3770-25G
APOSPC3770-100GEA 665 DKK
APOSPC3770-100G APOSPC3770-25G
1-Fluor-3-iodbenzen 99%
1-Fluor-3-iodbenzen
Formel: C₆H₄FI
Kogepunkt: 77…78 °C/19mmHg
Massefylde: 1,89 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 67 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001044
CAS-nummer: 1121-86-4