1-Fluor-2-iodbenzen 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC3760-100G PC3760-500G PC3760-25G
APOSPC3760-100GEA 327 DKK
APOSPC3760-100G APOSPC3760-500G APOSPC3760-25G
1-Fluor-2-iodbenzen 99%
1-Fluor-2-iodbenzen
Formel: C₆H₄FI
Kogepunkt: 188…189 °C
Smeltepunkt: –41 to –40 °C
Massefylde: 1,903 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001031
CAS-nummer: 348-52-7
EINECS: 206-477-3
UN nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III